Dichtung mit Bohrung für Schraubverschlüsse, Silikon mit PTFE-Einsatz
Lieferant: Lenz
LENZ01333214EA 126.8 EUR
LENZ01333214 LENZ01333216 LENZ01334526 201-0250 201-0251 201-0240 LENZ01333210 LENZ01333212 LENZ01334532 LENZ01332510 LENZ01331808 LENZ01331806 201-0239 LENZ01332508
Dichtung mit Bohrung für Schraubverschlüsse, Silikon mit PTFE-Einsatz
Versiegeln Dichtringe
Silicone rubber sealing rings with PTFE washers.
  • Temperature resistant from −200 to +250 °C
  • Excellent chemical resistance
  • Easy handling
For threaded connection caps with central bore and GL thread.