Reinraum-Allzweckwischtücher, Amplitude™ Sigma™
Lieferant: CONTEC
AMSI0001 AMSI0003 AMSI0002
115-0573EA 38.9 EUR
115-0573 115-0609 CONTAMSI0002
Reinraum-Allzweckwischtücher, Amplitude™ Sigma™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Wasserstrahlverfestigte Vlies-Wischtücher aus 55% Cellulose und 45% Polyester. Sehr saugfähig, hervorragende Strapazierfähigkeit und gute Reinheit.
  • Strapazierfähig, sowohl trocken als auch nass
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Auch als getränkte Wischtücher erhältlich (PROSAT® und SATWipes®)
Besonders geeignet für nicht scheuernde Anwendungen, für allgemeine Reinigungsarbeiten oder für die Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten in der Biotechnologie-, Pharma-, Halbleiter-, Elektronik-, Medizintechnik- und Leiterplattenindustrie.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.