Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* X50, farbkodiert
Lieferant: Kimberly-Clark
WYPALL* X50
115-2238EA 139 EUR
115-2238 115-1545 115-1546 115-1547
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, WYPALL* X50, farbkodiert
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Das Hydroknit* Material des WYPALL* X50 Tuches bietet schnelle Absorption, Reißfestigkeit und Leistungsfähigkeit.
  • Preisgünstiges, wiederverwendbares Wischsystem für Aufgabentrennung
  • Gute Absorption, reißfest
  • Farblich codiert und somit für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung geeignet