Schürze mit Ärmeln, MICROCHEM® 3000, Modell 215
Lieferant: Ansell
YE30W-00215-02
ANSEYE30W-00215-02EA 0 EUR
ANSEYE30W-00215-02
Schürze mit Ärmeln, MICROCHEM® 3000, Modell 215
Einweg-Kleidung
Diese Schürze besteht aus einer äußeren Barriereschicht aus Folie mit zwei darunterliegenden Vliesschichten. Der Stoff bietet eine starke Flüssigkeits- und Partikelbarriere.
  • Klettverschluss am Hals
  • Schnürbänder an der Taille
  • Doppelte Manschette mit gestricktem Innenbündchen
  • Geschweißte und überklebte Nähte
  • Mehrschichtige Gewebebarriere ist wirksam gegen zahlreiche Chemikalien
  • Höchst sichtbar: Helles Gelb für verbesserten Arbeiterschutz
  • Leicht und trotzdem langlebig
Typische Anwendungsbereiche: Chemikalien, Öl und ölverarbeitende Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie (Reinigung mit Ätzmitteln) , Abwasserreinigung, industrielle Tankreinigung, Bergbau.
Standards: Typ 3-B/4-B/5-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5.