ACME-Gewindestiele aus Kunststoff
Lieferant: MICRONOVA
STAEH-101WH STAEH-183WH STAH-36WH STAH-48WH STAEH-237BL STAH-24WH STAH-60WH STAEH-072WH STAEH-036WH
MICRSTAEH-101WHEA 259 EUR
MICRSTAEH-101WH 129-1075 MICRSTAH-36WH MICRSTAH-48WH MICRSTAEH-237BL MICRSTAH-24WH MICRSTAH-60WH MICRSTAEH-072WH MICRSTAEH-036WH
ACME-Gewindestiele aus Kunststoff
Mopps
Leichte, kunststoffbeschichtete Stiele aus Glasfaser mit Gewindeenden zur Verwendung mit dem gesamten Sortiment an Micronova-Adaptern, Moppköpfen und Werkzeugen. Für eine vereinfachte und vielseitige Reinigung.
  • Leichte, kunststoffbeschichtete Stiele aus Glasfaser
  • ACME-Connect Gewindeverbindung
  • Handgriffe farbkodiert in vier Farboptionen erhältlich
  • Als feste Länge oder ausziehbar erhältlich
  • Feste Längen reichen von 300 mm Bis 1,5 m
  • Maximal, ausziehbare Länge liegt zwischen 900 mm bis 3,5 m
  • Gewindeenden von ACME-Connect zur direkten Verbindung mit Mopps mit Plastikgewinde, Werkzeugen und Adaptern
  • SSA-2 Adapter verbinden Gewindestiele mit Schnelltrenn-Mopps, -Werkzeugen und -Adaptern
  • Gute Verträglichkeit mit Desinfektionsmitteln
  • Autoklavierbar
Die ACME-Gewindestiele aus Kunststoff von Micronova lassen sich direkt an den Adaptern und Werkzeugen aus Kunststoff (QP-Serie) befestigen. Verwenden Sie den SSA-2 ACME-Gewindeadapter zur Befestigung an Edelstahl-Schnelltrennadaptern (QD-Serie) und Werkzeugen.