Wischsystem für Reinräume, ClipperMop™
Lieferant: Texwipe
TX7102 TX7103
141-0101EA 306 EUR
141-0101 141-0102
Wischsystem für Reinräume, ClipperMop™
ClipperMop™ Reinraummopps sind zur Verwendung mit konventionellen Reinraumwischtüchern der Größen 230×230 mm (9×9 Zoll) und 310×310 mm (12×12 Zoll) konzipiert, eine Beschaffung von speziellen Moppbezügen ist daher nicht notwendig. Der Moppkopf verfügt über abriebfeste Polyethylen-Klemmen zum sicheren Befestigen von einem oder mehreren Wischtüchern am Kopf. Durch die ClipperMop Wischtuchbefestigung werden keine Partikel, Fasern oder Schmutz freigesetzt. Das Moppsystem kann durch Gammastrahlung, Chemikalien, Wasserstoffperoxid-Dampfsterilisation (VHP) oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden. Der Teleskopstiel aus pulverbeschichtetem Stahl kann von 73 auf 134 cm verlängert werden.
  • Schneller und einfacher Wischtuchwechsel
  • Durch den Drehkopf können auch schwer zugängliche Bereiche gereinigt werden
  • Leicht, einfach zu handhaben
Das ClipperMop System kann mit nassen, trockenen oder sterilen Wischtüchern verwendet werden und ist mit den Protokollen für Reinräume, sterile und aseptische Bereiche der ISO-Klassen 3 bis 8 kompatibel.