Exsikkatoren-Deckel für WERTEX-Exsikkatoren
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
24.430.46 24.430.61 5.076.300
467-1460EA 121 EUR
467-1460 467-1481 467-1490
Exsikkatoren-Deckel für WERTEX-Exsikkatoren
Deckel Exsikkatoren-Deckel
DURAN®. Passend für Vakuumexsikkatoren Type WERTEX.
  • Mit speziellem Tubus NS 24/29
  • Mit Rille im Planflansch