Benzylalkohol ≥99,5% (durch GC), SupraSolv® für die Headspace-Gaschromatographie
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenylcarbinol, (Hydroxymethyl)benzol, Phenylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02695.1000 1.02695.2500
1.02695.1000EA 245 EUR
1.02695.1000 1.02695.2500
Benzylalkohol ≥99,5% (durch GC), SupraSolv® für die Headspace-Gaschromatographie
Benzylalkohol
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3.
Synonyms: Phenylcarbinol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15.3 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) ≥99,5%
Identity (IR) Conforms
Color ≤10 Hazen
Acidity ≤0,001 mEq/g
Alkalinity ≤0,002 mEq/g
Water ≤0,1%
GC/HS (Every residual solvent of class 1 acc. ICH) ≤1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2 acc. ICH) ≤10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3 acc. ICH) ≤50 µg/g
Vapor pressure 0,07 hPa (20°C)
Solubility 40 g/l
Ignition temperature 435 °C
Storage temperature 2 - 25 °C
Molar mass 108,14 g/mol