Magnetrührer mit Heizplatte und einem resistenten Druckguss-Gehäuse, das die inneren Bauteile schützt. Durch die Ablaufrinne wird das Bedienfeld vor Spritzern geschützt. Eine helle Digitalanzeige auf schwarzem Hintergrund und Symbole ermöglichen präzise Einstellungen sowie eine gute Ablesbarkeit der Arbeitsbedingungen.
- Bürstenloser Motor, Höchstgeschwindigkeit: 1700 U/min
- Leistungsstarker AlNiCo-Magnet mit hervorragender Magnetkupplung ‚
- SpeedServo™-Technologie sorgt für konstante Drehzahl auch bei Viskositätsänderungen
- Optimale Thermoregulation sowohl mit digitaler als auch analoger Steuerung
Der ARE-6 weist eine Deckplatte mit Aluminiumlegierung sowie eine analoge Geschwindigkeits- und Temperaturregelung auf.
Der AREX-6 ist mit einer CerAlTop™-Heizplatte ausgestattet, die sich schnell erwärmt, vor Chemikalien und Kratzern schützt und für eine erhöhte Lebensdauer des Gerätes sorgt. Digitales Aufrüsten in Verbindung mit VTF oder VTF EVO externen Thermoregulatoren möglich.
Der AREX-6 Digital mit integrierter Zeitschaltuhr (von 1 Minute bis zu 99 Stunden) oder unbeaufsichtigter Betrieb. Zwei unabhängige Sicherheitskreise schalten das Gerät bei Übertemperatur automatisch aus. Modernste Thermoregulation: Stabilität und Schnelligkeit bei minimaler Überschreitung. Die leistungsfähige Software zur PID-Wärmeregulierung ermöglicht es dem Bediener, die Parameter des Fühlers in 2 verschiedenen Modi zu konfigurieren. Fein: Optimierte langsame Temperaturüberschreitung oder Schnell: Hohe Überschreitung. Standzeitzähler zur Erfassung der Betriebszeit von Motor und Heizelement. Der Bediener kann die Auto-Reverse-Option für verbesserte Kinetik und ein gewünschtes Zeitintervall einstellen. Das Fühler-Symbol leuchtet, wenn der PT100 oder VTF/VTF EVO angeschlossen ist. Temperaturgrenzwert einstellbar, wenn der Fühler nicht korrekt in das Medium eingetaucht wird, stellt das Gerät das Aufheizen ein und zeigt einen Probe Detector-Alarm an.
Der AREX-6 Digital PRO ist mit den gleichen Funktionen wie der AREX-6 Digital ausgestattet und verfügt darüber hinaus über einen Anschluss für externe digitale Thermoregulatoren.
Please see separate product page for full details of AREX-6 Connect PRO models.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: Zertifiziert gemäß IP 42, CNemkoUS
Bestellinformation: ARE-6 wird ohne Zubehör geliefert. AREX-6 wahlweise nur mit Rührer oder mit VTF digitalem Thermoregulator oder VTF EVO. Der AREX-6 Digital wird mit PT100-Fühler geliefert. Der AREX-6 Digital PRO wird mit VTF oder VTF EVO geliefert. Die optional erhältliche Silikonabdeckung schützt das Gerät vor Spritzern. Es ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich. Bitte separat bestellen.