Agarose, niedrige Geliertemperatur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J66319.14 J66319.22 J66319.36
J66319.14EA 213 EUR
J66319.14 J66319.22 J66319.36
Agarose, niedrige Geliertemperatur
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose ist bei der elektrophoretischen Trennung von Nukleinsäuren nützlich, da Agarosegele bei niedrigen Konzentrationen und bei chromatographischen Trennungen größere Porengrößen als vernetzte Acrylamidgele aufweisen, indem die Agarose entweder gekügelt oder vernetzt wird. Agarosegele werden auch in der Immunelektrophorese (IEP) und in Ouchterlony-Doppeldiffusionsplatten zum Nachweis von Antikörper-Antigen-Reaktionen verwendet.
  • Pulverform
  • Schmelzpunkt 65 °C
  • In Wasser löslich