VWR®, Industrielle Wischtücher, sanft sauber, türkis
Lieferant: VWR Collection
115-2396EA 191 EUR
115-2396 115-2397
VWR®, Industrielle Wischtücher, sanft sauber, türkis
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese Spunlace-Wischtücher aus 55% Zellstoff und 45% Polyester sind sehr stark, auch im nassen Zustand.
  • Niedrige Faser- und Partikelfreisetzung
  • Beständig gegen Säuren und Lösungsmittel
  • Gute Saugkraft
  • Keine Bindemittel enthalten, silikonfrei
  • Recyclingfähig
  • Für Lebensmittelkontakt zertifiziert
Typische Anwendungsgebiete: Pharma-, Luftfahrt-, Halbleiter-, Lebensmittel-, Getränke- und Automobilindustrie, Labors, Druck und Gesundheitswesen.
Basisgewicht: 73 g/m²
Saugfähigkeit: 600%