VWR®, Silanbeschichtete Objektträger mit farbigem Mattrand
Lieferant: VWR Collection
631-1163EA 311 EUR
631-1163 631-1164 631-1165 631-1166 631-1167 631-1168
VWR®, Silanbeschichtete Objektträger mit farbigem Mattrand
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Die silanbeschichteten (Aminoalkylsilan) Objektträger aus Glas besitzen eine adhäsive Oberfläche, die Gewebeschnitte an das Glas bindet.
  • Geschliffene Kanten für einen sicheren Gebrauch
  • Beschriftung mit Bleistift, Markierstiften und herkömmlichen Beschriftungssystemen möglich
  • Haltbarkeit 18 Monate
Empfohlen für HE-Färbung, Immunohistochemie (IHC) und Hybridisierung von Gefrierschnitten in histopathologischen Untersuchungen.
Verpackung: 50 Stück pro Packung. 50 Packungen pro Karton.
Bitte beachten Die empfindlichen Artikel sollten trocken und bei geeigneter Labortemperatur gelagert werden. Sie wurden nicht für die Verwendung in Microarray-Analysen geprüft.