Filterscheibenmembrane, Versapor® Acrylic Copolymer
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66332 66386 66387 66389 66393 66394 66396 66397 66400 66401 66408 66410 66411 60178 66331
516-7890EA 168 EUR
516-7890 514-4203 514-4204 514-4205 514-4206 514-4207 514-4208 516-9018 514-4209 514-4210 514-4214 514-4215 516-9020 514-0749 514-1220
Filterscheibenmembrane, Versapor® Acrylic Copolymer
Filter Membranfilter
Hydrophile Versapor®-Membran aus Acrylpolymer auf Vliesträger, ideal für die Vorfiltration schwer zu filternder Lösungen und Seren.
  • Verminderte Verstopfung der Endfilter. Kann vor einem Sterilisationsfilter für viskose Lösungen verwendet werden
  • Stark und flexibel im nassen und trockenen Zustand
  • Hervorragender Durchsatz mit hohen Flüssigkeitsdurchflussraten bei niedrigen Differenzdrücken
Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen, die hervorragende Rückhalteeigenschaften in Kombination mit Zugfestigkeiten von über 200 bar erfordern.
UV- und gammasterilisierbar.