Filterscheibenmembran, GLA-5000 PVC
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66466 66467 66468 66469
514-0466EA 200 EUR
514-0466 514-0467 514-0468 514-0469
Filterscheibenmembran, GLA-5000 PVC
Filter Membranfilter
Membran mit inhärent niedrigem Aschegehalt, ideal geeignet für mehrere analytische Methoden von NIOSH.
  • Gewährleistet gravimetrische Stabilität mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme und geringem Eigengewicht
  • Niedriger Aschegehalt. Sorgt für störungsfreie Silicabestimmungen
  • Porengröße von 5 μm erfüllt die Anforderungen von NIOSH und OSHA
  • Größen von 25 und 37 mm sind ideal für die Verwendung in Luftüberwachungskassetten von Pall
Hervorragende Membranwahl für die Probenahme von Metallen, Kieselsäure und Staub in der Luft.