EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥98%, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
|
Synonyme:
Titriplex® VI, Kestranal® FE PA, Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Idranal® VI, Ethylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
L657-06EA
0
EUR
L657-06
L657-05
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥98%, Laborreagens, J.T.Baker®
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Molecular Weight: 380.35 g/mol Schmelzpunkt: 240…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004291 CAS-Nummer: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Merck Index: 13,03560 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₁₄H₂₄N₂O₁₀) | ≥98 % |