2-Propanol, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol
3412.5000EA
0
EUR
3412.5000
3412.9025
2-Propanol, J.T.Baker®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60,1 g/mol |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 UN: 1219 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.5 % |