Aceton 99,0 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
P113-33EA 65.99 EUR
P113-33 P113-38 P113-39 P113-40
Aceton 99,0 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Molecular Weight: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Schmelzpunkt: -95.4
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM