Ammoniumhydrogendifluorid ≥96,0%, Schuppen, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumbifluorid, Ammoniumhydrogenfluorid
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
0619-05EA
245.41
EUR
0619-05
0619-07
0619-09
Ammoniumhydrogendifluorid ≥96,0%, Schuppen, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel:
NH₄HF₂ Molecular Weight: 57,04 g/mol Schmelzpunkt: 124,6 °C Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012018 CAS-Nummer: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Merck Index: 13,00498 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
Assay (NH₄FHF) | ≥96.0 % |
Insoluble Matter | ≤ 0.02 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.0 - 6.5 |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 0.002 % |
Moisture (as H₂O) | ≤ 0.4 % |
Product may contain black specks that are indigenous to product. | — |