ortho-Borsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
P144-33EA 0 EUR
P144-33 P144-42
ortho-Borsäure Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM