ortho-Borsäure ≥99,5% (durch Acidimetrie), körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
0084-01EA 129.94 EUR
0084-01 0084-05 0084-08 0084-07
ortho-Borsäure ≥99,5% (durch Acidimetrie), körnig, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
ortho-Borsäure
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (H₃BO₃) (by acidimetry) ≥ 99.5 %
Insoluble in Methanol ≤ 0.005 %
Nonvolatile with Methanol ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Calcium (Ca) ≤ 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs