di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme:
Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
P116-33EA
75.29
EUR
P116-33
P116-42
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Molecular Weight: 358.14 g/mol Schmelzpunkt: 35 |
MDL:
MFCD00149181 CAS-Nummer: 10039-32-4 Merck Index: 13,08733 |