Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-101,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Mangandichlorid Tetrahydrat
2540-07EA 0 EUR
2540-07 2540-01 2540-R 2540-05
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat 98,0-101,0% (durch EDTA Titration), Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Mangan(II)chlorid Tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Molecular Weight: 197,9 g/mol
Siedepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149792
CAS-Nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (MnCl₂·4H₂O) (by EDTA titrn) 98.0 - 101.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 3.5 - 6.0
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
ACS - Zinc (Zn) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm