Methanol 99 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol
7669-33EA 56.87 EUR
7669-33 7669-38 7669-39
Methanol 99 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32.04 g/mol
Siedepunkt: 64.6
Schmelzpunkt: -98
Flammpunkt: 11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM