Propylenglycol Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme: Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan
P148-33EA 66.77 EUR
P148-33 P148-38
Propylenglycol Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 187,6
Schmelzpunkt: -59
Flammpunkt: 99
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM