Natriumformiat ≥99,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
3700-07EA 0 EUR
3700-07 3700-05
Natriumformiat ≥99,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Natriumformiat
  • Lot analysis on label
Formel: HCO₂Na
Schmelzpunkt: 257,31 °C
Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013101
CAS-Nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 13,08694
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (HCOONa) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm