Natriumhydroxid 97,0-100,5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme:
Caustic soda
7066-33EA
30.19
EUR
7066-33
7066-36
7066-38
Natriumhydroxid 97,0-100,5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 UN: 1823 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |