di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
|
Synonyme:
sek. Natriumphosphat Heptahydrat
, Natriumphosphat dibasisch Heptahydrat
3824-01EA
125.54
EUR
3824-01
3824-09
3824-07
3824-05
3824-R
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel:
HNa₂O₄P·7H₂O Molecular Weight: 268,07 g/mol Schmelzpunkt: 48 °C Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149180 CAS-Nummer: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (Na₂HPO₄·7H₂O) | 98.0 - 102.0 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 8.7 - 9.3 |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |