Stühle, Hocker und Steh-Sitzhilfen, V-KORR und 316L Edelstahl
Lieferant: Kango
3VN36VHXX00903 3VN36VHXX04903 3VN12VHXX00903 3VN26VHXX00903 3VN12VHXX04903 3VN26VHXX04903
BIEN3VN36VHXX00903EA 2180 EUR
BIEN3VN36VHXX00903 BIEN3VN36VHXX04903 BIEN3VN12VHXX00903 BIEN3VN26VHXX00903 BIEN3VN12VHXX04903 BIEN3VN26VHXX04903
Stühle, Hocker und Steh-Sitzhilfen, V-KORR und 316L Edelstahl
Stühle
Stühle, Hocker und Steh-Sitzhilfen mit Sitzen und Rückenlehnen aus widerstandsfähigem V-KORR und Untergestell aus Edelstahl 316L. Ideal für den Gebrauch in Nassräumen, Reinräumen, Laboren und in der Lebensmittelindustrie.
  • 316L Edelstahl-Säule und -Untergestell, korrosionsbeständig
  • Abspritzbar
  • Autoklavierbar
  • Höhenverstellbar durch verdeckten Schraubwendel in der Säule
  • Chemikalienbeständig
Stühle:
Ergonomisch geformte Sitze und Rückenlehnen
Mit oder ohne Fußring erhältlich
Abmessungen des Sitzes (B×T):410×390 mm, Abmessungen der Rückenlehne (B×H): 400×220More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable