Calciumnitrat Tetrahydrat 99,0-103,0% ACS zur Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyme: Kalksalpeter
APPC131231.1214EA 126 EUR
APPC131231.1214 APPC131231.1211 APPC131231.0416
Calciumnitrat Tetrahydrat 99,0-103,0% ACS zur Analyse
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼42 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility in water 2,660 g/l at 20 °C
Thermal decomposition >130 °C
pH of 5% solution 5,0 - 7,0
Assay (Compl.) 99,0 - 103,0 %
Acidity(as HNO₃) 0,05%
Insoluble matter in H₂O 0,005%
Chloride (Cl) 0,005%
Ammonium (NH₄) 0,005%
Sulfate (SO₄) 0,002%
Nitrite (NO₂) 0,001%
Heavy Metals (ICP-OES) 0,0005%