Kühlfalle, Typ KF54V
Lieferant: KGW
17110 17111 17112 17109 17113
KGWA17110EA 1310 EUR
KGWA17110 KGWA17111 KGWA17112 KGWA17109 KGWA17113
Kühlfalle, Typ KF54V
Vakuumfallen
Kühlfallen werden in Verbindung mit Vakuumpumpen verwendet, um Kondensation aufzufangen, die durch Feuchtigkeit oder Lösungsmittel entsteht.
  • Leicht zu reinigen
  • Kein Ständermaterial zum Halten der Kühlfalle
  • Schutzgehäuse des Dewargefäßes