VWR® MEDBAG, Probenbeutel für Krankenhäuser und Labore
Lieferant: VWR Collection
129-1175EA 384 EUR
129-1175 129-1176
VWR® MEDBAG, Probenbeutel für Krankenhäuser und Labore
Beutel Probenbeutel
Der VWR MEDBAG ist ein flüssigkeitsdichter Beutel, der intern im Krankenhaus und extern als Sekundärverpackung für den Transport von biologischen Stoffen der Kategorie B (UN 3373) verwendet werden kann. Die speziell für Blutproben konzipierten Beutel vereinen ein Höchstmaß an Auslaufsicherheit mit Tracking-Technologien, die von echtem Vorteil für zahlreiche analytische Prozesse sind.
  • Einfache Handhabung, garantiert perfekter Verschluss mit schnellem Selbstklebeverschluss sowie leichtes und schnelles Öffnen
  • Einzigartiges Öffnungssystem sorgt für perfekten Auslaufschutz, der mit einer vorgeschnittenen Öffnungsperforation nicht möglich wäre
  • Mit auslaufsicherem Verschluss zur Vermeidung von Kontaminationsrisiken bei nosokomialen Infektionen
  • Mit der 'Track and Trace'-Technologie erhält jeder Beutel eine eindeutige ID; kein Verwechseln von Proben
  • Einzigartige, fortlaufende Nummerierung für Rückverfolgbarkeit
  • Außenliegende Dokumententasche
Zwei verschiedene Ausführungen (Größen) für zwei unterschiedliche Verwendungszwecke erhältlich:
Kleiner Beutel (176×230): Eher für externe Labore vorgesehen; der Laborzettel mit den Patientendaten muss in drei Drittel gefaltet und in die Außentasche gesteckt werden.
Mittlerer Beutel (176×270): Für Krankenhäuser; Patientenzettel kann auf die Hälfte gefaltet und in die Außentasche gesteckt werden; Außentasche mit zusätzlicher Lasche, um sicherzustellen, dass das Dokument sicher an Ort und Stelle bleibt.
Optionen:
Individuelle Bedruckung (Logo, Name, Anschrift, Farbe)
Mit Absorberpad im Beutel erhältlich (Zubehör; separat zu bestellen)
Abtrennbarer Beleg
Selbstklebendes Papieretikett
Standards: Stimmen mit den europäischen und internationalen Normen und Richtlinien für den Transport von ansteckungsgefährlichen Stoffen überein (ADR2013/P650 WHO/HSE/GCR/2012.12 - ISO 15189). Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.