Post-Mortem-Skalpellklingen
Lieferant: Swann-Morton
233-0110EA 55.3 EUR
233-0110 233-0111 233-0112 233-0113
Post-Mortem-Skalpellklingen
Skalpelle Skalpellklingen
Eine vielseitige und umfassende Modellreihe für Bestatter und Pathologen zur Verwendung in der Autopsie, Histopathologie und bei allgemeinen Post-Mortem-Verfahren.
  • PM40-Reihe mit herkömmlicher Verschraubung
  • PM60-Reihe mit Standard-Klingeneinpassung
Verpackung: Alle Klingen sind einzeln verpackt. Die PM8 und PM40 Edelstahlgriffe werden einzeln in einer Kunststoffschutzhülle geliefert.