Hydroxynaphtholblau Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 1-(2-Hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonic acid trisodium salt
33936-10G 33936-50G
33936-10GEA 106.97 EUR
33936-10G 33936-50G
Hydroxynaphtholblau Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Hydroxynaphthol blue
Formel: C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S₃
Molecular Weight: 620.47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036393
CAS-Nummer: 63451-35-4
EINECS: 264-197-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (LC-MS) complying
Absorption maximum 640 - 650 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 325
Suitability for Complexometry complying