Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 1000
Lieferant: VWR Collection
115-1804EA 21.4 EUR
115-1804 115-1803 115-1825
Reinraum-Wischtücher, B'Wipes, Serie 1000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Saugfähiges Vliestuch zur Verwendung in Reinräumen der Klasse ISO 6.
  • Vlies-Wischtuch, aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 55% Cellulose und 45% Polyester (68 g/m²)
  • Hohe Saugfähigkeit, strapazierfähig und langlebig
  • Besonders geeignet für die Verwendung mit Isopropanol und anderen Lösungsmitteln
  • Ideal zur Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten und für allgemeine Reinigungsarbeiten