Vydac 238TP C18, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
238TP510EA 0 EUR
238TP510 238TP53 238TP54 238GK52/N 238GK54/N
Vydac 238TP C18, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac TP ist die erste im Vydac-Sortiment entwickelte Reihe weitporiger Medienphasen und ist der Branchenstandard für Peptid- und Proteintrennungen. Die großen Poren des 300-Å-TP-Silica ermöglichen Polypeptidmolekülen vollständigen Zugang zum Inneren der Silica-Poren.
  • Lange Säulenlebensdauer und vernachlässigbare Phasenauslaugung
  • Zuverlässige Proteinreinigungen, skalierbar vom analytischen bis zum präparativen Maßstab
  • In einer Vielzahl von Patenten und Veröffentlichungen wird darauf verwiesen
Diese Monomer-C18-Phasensäulen der ersten Generation werden für die gleichen Anwendungen wie 218TP empfohlen, bieten jedoch eine alternative C18-Selektivität.
* Zur Verwendung mit Halterung 80101/N und Säulenkoppler HI-081.
Vydac ist eine eingetragene Marke von W.R.Grace and Co.