Diese tragbaren Messgeräte messen entweder pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur (PC 450) oder pH, mV, gelösten Sauerstoff und Temperatur (PD 450). Sie zeichnen sich durch ein robustes, wasser- und staubdichtes Design mit Schutzart IP67 aus.
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display mit intuitiven, benutzerfreundlichen Symbolen.
- Grip-Clip™: Befestigt die pH-Elektrode schnell und einfach an einem Becherglas oder Behälter.
- Automatische pH-Puffererkennung; bis zu 5- oder 6-Punkt-Kalibrierung; Alarm bei fälliger Kalibrierung.
- Speichert bis zu 500 Datensätze; einfacher USB- oder RS232-Ausgang mit Datenkabeln (Kabel nicht immer im Lieferumfang enthalten)
- Erfüllt GLP-Standards: Die integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierdaten mit Uhrzeit und Datum
- Kann mit zwei AA-Batterien oder einem optionalen Universal-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden
- Der integrierte Ständer mit Wandmontageoption ermöglicht einfache Messungen oder die Lagerung auf dem Tisch
PC 450 ist mit einer einzelnen pH-/Leitfähigkeitssonde oder separaten pH- und Leitfähigkeitssonden kompatibel.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Das PC 450 Messgerät wird mit einer kombinierten pH-/Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode und zwei AA-Batterien geliefert.
Das PC 450 Kit enthält eine Doppel-pH-Elektrode, eine Leitfähigkeitszelle (K = 1,0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien, ein Hartschalenetui, ein USB-Kabel und Kalibrierlösungen.
Das PC 450 Combi Kit enthält eine kombinierte pH/Con/ATC-Elektrode, zwei AA-Batterien, ein Hartschalenetui, ein USB-Kabel und Kalibrierlösungen.
Das PD 450 Kit enthält eine pH-Elektrode, eine RDO-Elektrode mit Sensorkappe, zwei AA-Batterien, ein Hartschalenetui, ein USB-Kabel, ein RDO-Edelstahlgewicht/-schutz, eine RDO-Kalibrierkammer und Kalibrierlösungen.
Verpackung:
Bitte beachten