DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
7010 7012-11
732-2353EA 20.7 EUR
732-2353 732-4436
DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
Gebrauchsfertige Lösung zur Beseitigung von DNA-Kontaminationen. Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Instrumenten, Mikroliterpipetten, Thermocyclern etc.
  • Geeignet für PCR-Anwendungen, zur Vermeidung von falsch-positiven PCR-Ergebnissen
  • Einfache Reinigung verschiedener Oberflächen