ESD-Sicherheits-Halbstiefel, Schnürschuh, uvex 2, vibram®
Lieferant: UVEX
6529.2/49 6529.2/50 6529.2/35 6529.2/36 6529.2/37 6529.2/38 6529.2/45 6529.2/46 6529.2/43 6529.2/44 6529.2/39 6529.2/40 6529.2/41 6529.2/42 6529.2/47 6529.2/48 6529.2/51 6529.2/52
114-8127EA 153 EUR
114-8127 114-8128 114-8113 114-8114- 114-8115 114-8116 114-8123 114-8124 114-8121 114-8122 114-8117 114-8118 114-8119 114-8120 114-8125 114-8126 114-8129 114-8130
ESD-Sicherheits-Halbstiefel, Schnürschuh, uvex 2, vibram®
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler und robuster Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Hightech-Obermaterial aus Mikrovelours mit gepolsterter Zunge und Schaft sowie einer rutschfesten, chemikalien-, öl- und benzinbeständigen Dual-Density-Gummisohle aus VIBRAM®.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Belüftung dank Distance-Mesh-Futtermaterial
  • Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Praktisch nahtlose Konstruktion ohne Druckpunkte
  • Leichte zweilagige Sohle mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und hervorragender Rutschfestigkeit
  • 100% metallfreie xenova® Zehenschutzkappe, nicht magnetisch (200 J)
  • Spritzgegossene PU-Schutzkappe für zusätzlichen Schutz
  • Flexible, metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
Für industrielle Anwendungen mit mittlerer Belastung, z. B. Chemie, Transport, Logistik, Energiebereich und Maschinenbau.
Farbe: Schwarz/orange
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S3, HI, HRO, SRC