Fmoc-Lys(Z)-OH 98% (durch HPLC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine, Fmoc-Lys(Cbz)-OH, Fmoc-Lys(Z)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Cbz-L-lysine
H62866.06 H62866.14
H62866.06EA 87.9 EUR
H62866.06 H62866.14
Fmoc-Lys(Z)-OH 98% (durch HPLC)
Fmoc-Lys(Z)-OH
Formel: C₂₉H₃₀N₂O₆
Molecular Weight: 502.567 g/mol
Schmelzpunkt: 110…120 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065662
CAS-Nummer: 86060-82-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity 97,5%
Purity method Assay (HPLC)