VWR®, Kryoboxen, PP, flach verpackt
Lieferant: VWR Collection
479-4006EA 81.3 EUR
479-4006 479-4001 479-4002 479-4003 479-4004 479-4005
VWR®, Kryoboxen, PP, flach verpackt
Boxen Kryoboxen
Aus gewelltem oder dünnschichtigem PP gefertigt.
  • Einfach zusammenzubauen, flach verpackt
  • Langlebiger als Kartonboxen, da sie feuchtigkeitsbeständig sind
  • Reduziert die Schimmelgefahr signifikant
  • Boxen werden mit Trennelementen geliefert
  • Lagerung bei Temperaturen bis zu −80 °C
Die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelten Boxen bestehen aus speziell formuliertem gewelltem oder dünnschichtigem Polypropylen. Das extrem haltbare Polypropylen ist langlebiger als Karton, der leicht nachgibt und Staub erzeugt, und kann problemlos wiederholt eingefroren und aufgetaut werden. Die Kryoboxen werden 'flach verpackt' geliefert, sodass lästiges Stapeln entfällt und sie sich platzsparend lagern lassen.