Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Uni6, 1760
Lieferant: Abeba
1760/35 1760/47 1760/48 1760/36 1760/40 1760/41 1760/37 1760/38 1760/39 1760/42 1760/43 1760/44 1760/45 1760/46
ABEB1760/35EA 115 EUR
ABEB1760/35 ABEB1760/47 ABEB1760/48 ABEB1760/36 ABEB1760/40 ABEB1760/41 ABEB1760/37 ABEB1760/38 ABEB1760/39 ABEB1760/42 ABEB1760/43 ABEB1760/44 ABEB1760/45 ABEB1760/46
Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Uni6, 1760
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Schuh aus Funktionsleder mit Wabenmuster, rutschfester Sohle und kraftstoffbeständiger PU-Schaumsohle.
  • Wasserabweisendes Obermaterial
  • Atmungsaktives Futter mit Silver Point
  • Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Die Sanitized®-Behandlung reduziert Geruch und Bakterienwachstum
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
Farbe: Weiß.
Standards: DGUV 112-191; EN 20347:2012; S1, SRC