E/E 70% (v/v), KLINIPATH
Lieferant: KLINIPATH
Synonyme: Ethyl alcohol
4070-9001 4070-9010
VWRK4070-9001EA 65.3 EUR
VWRK4070-9001 VWRK4070-9010
E/E 70% (v/v), KLINIPATH
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78,3
Schmelzpunkt: -117
Flammpunkt: 12
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03806