Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Lieferant: Dr. Weigert
420233 420230 420226 420287
148-3212EA 88.4 EUR
148-3212 148-3214 148-0164 WEIG420287
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® Z
  • Flüssiges saures Konzentrat zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen im automatisierten Hauptreinigungszyklus oder zur sauren Vorreinigung von Laborglasgeräten. Frei von Phosphaten und Tensiden
  • Komponenten: Organische Säuren
  • Dosierung: 1 - 2 ml/l zur Neutralisierung; 2 - 5 ml/l bei 40 - 60 °C zur sauren Vorreinigung
Hinweis: Die Materialien sind korrosiv oder reizend. Sorgfalt ist bei der Materialauswahl zur Reinigung von Aluminium- und Titanelementen geboten. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.