Quantus® Comfort, Reinraumoverall
Lieferant: VWR Collection
QNTS081-1CMWH00SIDEA 0 EUR
QNTS081-1CMWH00SID QNTS081-1CMWH00MID QNTS081-1CMWH00LID QNTS081-1CMWH0XLID QNTS081-1CMWH2XLID QNTS081-1CMWH0XSID QNTS081-1CMWH2XSID QNTS081-1CMWH3XLID
Quantus® Comfort, Reinraumoverall
Arbeitskleidung
Diese Overalls bestehen aus Quantus® Comfort, einem hochentwickelten Polyesterstoff (100% Polyestergewebe mit leitfähigem Garn), welches für kritische Reinraumanwendungen entwickelt wurde. Das Material sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und bietet gleichzeitig ein sehr gute Partikelbarriere (98% für luftgetragene Partikel >0,3 μm).
  • Kappnähte zur dichten und sicheren Nahtabdeckung am gesamten Bekleidungsteil
  • Kunststoff-Reißverschluss mit doppelter Abdeckung, Stehkragen mit Druckknopfverschluss
  • Komfortable Ärmel im Raglanstil
  • Tunnelgeführter Taillengummi (innen)
  • Antistatische Strickbündchen, weitenverstellbarer Knöchelabschluss mit Druckknöpfen
  • Schlaufe zur Befestigung von Stiften, Mobiltelefonen, ID-Ausweisen (8×4 cm); Druckknöpfe für PES-Clipbandvorrichtung auf linker Brust (12×2 cm)
  • Mit RFID-Chip
  • Autoklavierbar bei ca. 134 °C/5 min.
In Verbindung mit Quantus®-Unterwäsche: Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 bis 4.
Materialgewicht: 100,7 g/m²