Messkolben, Klasse A, Glas, mit Stopfen
Lieferant: Witeg
WITG3.668.050EA 222 EUR
WITG3.668.050 WITG3.668.060 WITG3.668.00214 WITG3.668.00314 WITG3.668.150.BL WITG3.668.005
Messkolben, Klasse A, Glas, mit Stopfen
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit hohlem Glasstopfen.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Standards: DIN EN ISO 1042 und DE-M-Kennzeichnung.