Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV) ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

334472-2.5G 334472-500MG
SIAL334472-2.5GEA 318 EUR
SIAL334472-2.5G SIAL334472-500MG
Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV) ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV)

Synonym: Platinic acid.

Formel: H₂Pt(OH)₆
Molecular Weight: 299,14 g/mol
MDL: MFCD00058744
CAS-Nummer: 51850-20-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity (based on trace metal analysis) 99,9%
Trace metal analysis <1500,0 ppm
Platinum (Pt) 58,9 - 71,7 %
Form Powder or crystal or chunk
Colour Yellow
Solubility H₂O, aqueous acid (slightly soluble)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR