Ethylene glycol monovinyl ether ≥96,5% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Vinyl Cellosolve, Ethylene glycol vinyl ether, 2-Vinyloxyethanol, Vinyl Glycol, 2-(Vinyloxy)ethan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
410020-10ML 410020-50ML
SIAL410020-10MLEA 35.4 EUR
SIAL410020-10ML SIAL410020-50ML
Ethylene glycol monovinyl ether ≥96,5% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Ethylene glycol monovinyl ether
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (Lit.)
Dichte: 0,982 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL: MFCD00192151
CAS-Nummer: 764-48-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) 96,5%
Refractive index (n20/D) 1,436 (lit.)
Form Liquid
Colour Colourless
Infrared spectrum Conforms to structure