Tetrahydrofuran ≥99,9% (durch GC) für die IR-und UV-Spektrophotometrie, für die HPLC
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Gefahr
|
361736.1611
361736.1612
APPC361736.1611EA
133
EUR
APPC361736.1611
APPC361736.1612
Tetrahydrofuran ≥99,9% (durch GC) für die IR-und UV-Spektrophotometrie, für die HPLC
Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran for UV, IR, HPLC, GPC.
Synonyms: Diethylene Oxide, Tetramethylene Oxide, THF
Formel:
C₄H₈O Siedepunkt: 66 °C Dichte: 0,889 g/cm³ Flammpunkt: −18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 UN: 2056 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Form | Liquid |
Colour | Clear, colourless |
Solubility | Miscible with water |
Viscosity at 25 °C | 0,47 mPa.s |
Dielectric constant at 20 °C | 7,4 |
APHA colour | Max. 10 |
Acidity | Max. 0,0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0,0002 meq/g |
Non-volatile matter | Max. 0,0002% |
Peroxides (as H₂O₂) | Max. 0,01% |
Water (H₂O) | Max. 0,02% |
Suitability for IR spectrometry | passes test |
Transmittance at 215 nm | ≥10% |
Transmittance at 240 nm | ≥30% |
Transmittance at 245 nm | ≥50% |
Transmittance at 260 nm | ≥70% |
Transmittance at 265 nm | ≥80% |
Transmittance at 275 nm | ≥90% |
Transmittance at 310-450 nm | ≥99% |
Rohrschneider Polarity | 4,0 |
Eluotropic value e° (Al₂O₃) | 0,57 |