Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, Cyano
Lieferant: Avantor
HICH81189EA 1170 EUR
HICH81189 HICH88180 HICH88182 HICH88189 HICH88191 96084/N
Avantor® Alltima, HPLC-Säulen, Cyano
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HPLC-Säulen sind hochwertige Phasen, die für allgemeine Anwendungen entwickelt wurden.
  • Basendeaktivierte Silica-Phasen
  • Stabile Verbindung für lange Säulenlebensdauer
  • Mehrfache Selektivitätsoptionen
  • USP L10
Allzweck-Cyano für den Normal- oder Umkehrphasengebrauch geeignet. Für robuste Normalphasenanwendungen geeignet.