Kaliumhydrogenphthalat Standardlösung 0,2125% (w/v) in Wasser
Lieferant: Bernd Kraft
01282.3000
01282.2000
KRAF01282.3000EA
93.2
EUR
KRAF01282.3000
KRAF01282.2000
Kaliumhydrogenphthalat Standardlösung 0,2125% (w/v) in Wasser
Kaliumhydrogenphthalat
2,125 g C8H5KO4 in 1 l of water for determination of TOC and DOC according to EN 1484:1997, DEV H3.
Formel:
HOOCC₆H₄COOK |
MDL:
MFCD00013070 CAS-Nummer: 877-24-7 |